Learn More
DWK Life Sciences Colonnes d’adsorption / échange d’ions Kimble™ Kontes™
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Diamètre (métrique) interne:
11 mm
19 mm
22 mm
25 mm
41 mm
Capacité de colonne:
20 ml
110 ml
250 ml
790 ml
Comprend:
Disque fritté
Sans disque fritté
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Verre borosilicaté
- Le disque fritté scellé à porosité grossière (40 à 60 μm) supporte le conditionnement dans les colonnes de la gamme K420320
- Utilisez de la laine de verre pour le conditionnement dans les colonnes de la gamme K420300 (conditionnement non inclus)
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Nombreuses séparations en chromatographie d’adsorption et d’échange d’ions |
| Diamètre (métrique) interne | 41 mm |
| Type | Colonne de chromatographie d’adsorption/échange d’ions |
| Porosité | 40 à 60 μm |
| Capacité de colonne | 790 ml |
| Longueur (métrique) | 600 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Comprend | Disque fritté |