Learn More
DWK Life Sciences Flacons KIMAX™ avec bouchons pastilles coniques standard
Étalonnés pour leur volume contenu
506.94€ - 999.60€
Spécification
Étalonnage | Étalonné pour contenir |
---|---|
Matériau du bouchon | Verre |
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12754487
|
DWK Life Sciences
28014-1000 |
1000 ml | 22 | 13.3 in | 33.8 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
12764487
|
DWK Life Sciences
28014-2000 |
2000 ml | 27 | 15.74 in | 40 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
12744487
|
DWK Life Sciences
28014-100 |
100 ml | 13 | 7.08 in | 18 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
12784487
|
DWK Life Sciences
28014-500 |
500 ml | 19 | 11.29 in | 28.7 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
12774487
|
DWK Life Sciences
28014-250 |
250 ml | 16 | 9.84 in | 25 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Calibrated To Contain
- Les tailles 5 ml et plus ont des volumes désignés dans des tolérances de classe A.
- Les tailles 1 et 2 ml ont la forme de tubes à essai.
Compliance
Produit conçu conformément aux exigences de la norme ASTM™ E288 relative aux flacons désérialisés de classe A
Spécification
Étalonné pour contenir | |
Verre | |
Verre borosilicaté |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons KIMAX™ avec bouchons pastilles coniques standard