Learn More
DWK Life Sciences Flacons KIMAX™ avec bouchons pastilles coniques standard
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Taille du bouchon:
13
16
19
22
27
Hauteur (impériale):
7.08 in
9.84 in
11.29 in
13.3 in
15.74 in
Hauteur (métrique):
18 cm
25 cm
28.7 cm
33.8 cm
40 cm
Conditionnement:
12 pièces
4 pièces
6 pièces
Description
Calibrated To Contain
- Les tailles 5 ml et plus ont des volumes désignés dans des tolérances de classe A.
- Les tailles 1 et 2 ml ont la forme de tubes à essai.
Compliance
Produit conçu conformément aux exigences de la norme ASTM™ E288 relative aux flacons désérialisés de classe A
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Étalonné pour contenir |
| Matériau du bouchon | Verre |
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (impériale) | 13.3 in |
| Hauteur (métrique) | 33.8 cm |
| Tolérance | ± 0,3 ml |
| Taille du bouchon | 22 |