Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage automatique de 2 ml et 4 ml Kimble™ sans bouchons : filetages à vis
En verre borosilicaté
Marque:  DWK Life Sciences 331545SW
Code produit. 11813053
  • 892.00€ / 2000 pièces
Expédition estimée: 27-10-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Finition : À vis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
Verre borosilicaté
Applications de chromatographie
1,77 in
Bouchon à vis
100/boîte
13-425
15 mm
4.0 ml
No
100
45 mm
Flacon d’échantillonnage automatique de 4 ml avec pastille de marquage
Oui
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage automatique de 2 ml et 4 ml Kimble™ sans bouchons : filetages à vis > Filetage à vis, 13-425 avec pastille de marquage ; Verre borosilicaté transparent