Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage automatique de 2 ml et 4 ml Kimble™ sans bouchons : Ouvertures serties
En verre borosilicaté
564.00€ - 631.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 2.0 ml
À utiliser avec (application) Applications de chromatographie
Hauteur (impériale) 1,25 in
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Type de bouchon Couleur Type de goulot Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de bouchon Couleur Type de goulot Prix Quantité et disponibilité  
11863043
Afficher les documents
DWK Life Sciences
331232C
Bouchon à sertir Transparent Régulier
564.00€
2000 pièces
Expédition estimée: 16-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11883043
Afficher les documents
DWK Life Sciences
331232CLW
Grande ouverture de sertissage avec pastille de marquage Transparent Large
631.00€
2000 pièces
Expédition estimée: 16-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11873043
Afficher les documents
DWK Life Sciences
331232CL
À sertir, grande ouverture Transparent Large
595.00€
2000 pièces
Expédition estimée: 04-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11823053
Afficher les documents
DWK Life Sciences
511232CA
Bouchon à sertir Ambré Régulier
595.00€
2000 pièces
Expédition estimée: 16-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11843053
Afficher les documents
DWK Life Sciences
511232CLAW
Grande ouverture de sertissage avec pastille de marquage Ambré Large
605.00€
2000 pièces
Expédition estimée: 16-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11833053
Afficher les documents
DWK Life Sciences
511232CLA
À sertir, grande ouverture Ambré Large
595.00€
2000 pièces
Expédition estimée: 13-03-2025
Description
  • Choix de verre borosilicaté en KG-33 ou ambré 203 transparent
  • Des flacons à grande ouverture et/ou des pastilles de marquage sont disponibles
  • 100 flacons conditionnés par plateau
Informations sur la commande
100 flacons / sachet, 20 sachets / boîte Bouchons non inclus.
Spécification
Spécification
12 mm
2.0 ml
1,25 in
32 mm
Verre borosilicaté
Applications de chromatographie
100
100/boîte