Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage automatique de 2 ml et 4 ml Kimble™ sans bouchons : Ouvertures serties
En verre borosilicaté
Marque:  DWK Life Sciences 331232CLW
Code produit. 11883043
  • 631.00€ / 2000 pièces
Expédition estimée: 16-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Dia. ext. x Longueur : 12 x 32 mm
  • Finition : À sertir
Informations sur la commande
100 flacons / sachet, 20 sachets / boîte Bouchons non inclus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
Verre borosilicaté
Applications de chromatographie
Large
Grande ouverture de sertissage avec pastille de marquage
100/boîte
12 mm
2.0 ml
1,25 in
100
32 mm