Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Surbottes stériles avec pied en vinyle Kimtech A5
Surbottes stériles pour salle blanche avec pied en vinyle et technologie innovante CLEAN-DON™
717.00€
Spécification
Matériau | Vinyle |
---|---|
Latex Free | Oui |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15168926
|
Kimberly-Clark Professional™
31683 |
S, M |
717.00€
100 paires |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15188926
|
Kimberly-Clark Professional™
31696 |
Universal |
717.00€
100 paires |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conformité garantie :- EPI Cat. I selon le règlement (UE) 2016/425- Certificat de conformité par lot disponible en ligne- Certificat de stérilité par lot disponible en ligne
- Possibilité d'utilisation dans des salles blanches et des laboratoires stériles EU GMP ISO 5 Classe A ; informations techniques jointes garantissant la conformité réglementaire
- Pied en vinyle et technologie avancée CLEAN-DON™
Spécification
Vinyle | |
Blanc | |
Stérile | |
100 Pairs/Cs. | |
None | |
Class 100 (ISO 5) |
Oui | |
Oui | |
Antidérapant | |
Triple Bagged, Vacuum Packed | |
Controlled Environments Boot Covers |