Learn More
Ansell Gants de forme anatomique KleenGuard™
Conçus pour protéger les mains contre les risques mécaniques. Le revêtement rugueux en polyuréthane octroie une excellente préhension et la structure nylon tricotée sans couture assure respirabilité et confort. Protection d'EPI de cat. 2.
217.00€
Spécification
Zone enduite Paume, doigts
Coating Material Polyuréthane
Couleur Noir
Finition externe Partiellement texturé
Hand Spécifique
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
15324252
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell
13837
S N/A N/A N/A
15334252
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell
13838
M N/A N/A N/A
15344252
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell
13839
L N/A N/A N/A
15354252
Afficher les documents
Ansell
13840
XL
217.00€
60 paires
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15364252
Afficher les documents
Ansell
13841
2XL
217.00€
60 paires
Expédition estimée: 12-05-2025
Description
  • Protection d'EPI de catégorie 2 idéale pour les tâches intensives dans les secteurs de la mécanique, de la transformation et du bâtiment. EN 388 3131X
  • Revêtement rugueux en polyuréthane pour une excellente préhension
  • Résistance élevée à la coupure et à l'abrasion pour un coût d'utilisation réduit
  • Structure nylon tricotée sans couture - respirabilité et confort
Spécification
Spécification
Paume, doigts
Noir
Spécifique
Gants sans coutures
Manipulation de petites pièces, assemblage de précision et inspection
G40
Polyuréthane
Partiellement texturé
Nylon
Full-hand Mitt
Maille
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants de forme anatomique KleenGuard™