Learn More
KleenGuard™ Gants de forme anatomique KleenGuard™
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
60 paires
Description
- Protection d'EPI de catégorie 2 idéale pour les tâches intensives dans les secteurs de la mécanique, de la transformation et du bâtiment. EN 388 3131X
- Revêtement rugueux en polyuréthane pour une excellente préhension
- Résistance élevée à la coupure et à l'abrasion pour un coût d'utilisation réduit
- Structure nylon tricotée sans couture - respirabilité et confort
Spécification
Spécification
| Zone enduite | Paume, doigts |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Couleur | Noir |
| Finition externe | Partiellement texturé |
| Hand | Spécifique |
| Matériau | Nylon |
| Type de produit | Gants sans coutures |
| Dimensions | S |
| Modèle | Full-hand Mitt |
| À utiliser avec (application) | Manipulation de petites pièces, assemblage de précision et inspection |
| Afficher plus |