Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Serialized Class A Cylinders with Single Metric Scale
Calibrated To Deliver
959.00€
Spécification
Type de base Hexagonale
Étalonnage To Deliver
Certifications/Conformité ASTM E1272, ASTM E438, USP Type I
Class A
Type Bouteille graduée
Consulter d'autres spécifications
Includes: Certificate of Graduation Accuracy
Produits 1
Code produit Marque Capacité (métrique) Graduations Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Graduations Prix Quantité et disponibilité  
17814812
Afficher les documents
DWK Life Sciences
20026-100
100 mL 1 mL
959.00€
6 pièces
Expédition estimée: 08-04-2025
Description
Calibrated To Deliver
  • Individual serial number
  • Durable white scale
  • SafeGard™ bumpers, with all but 10mL size
  • 10mL size has enlarged funnel top for easy filling
Compliance
Designed from ASTM™ E 1272, Style 1, Class A requirements; Meets accuracy requirements of ASTM E 694
Spécification
Spécification
Hexagonale
ASTM E1272, ASTM E438, USP Type I
Bouteille graduée
Verre borosilicaté
Certificate of Graduation Accuracy
To Deliver
A
Rond
Provides an Easy Way for a Laboratory to Meet QC/QA Requirements
Single