Learn More
DWK Life Sciences Béchers Griffin Kimble™ KIMAX™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
10 mL
20 ml
30 ml
100 ml
150 ml
250 mL
1000 ml
Description
Avec col épais, renforcé et légèrement évasé
- Avec bec verseur
- Pastille de marquage émaillé en finition mate
- Les tailles de 20 à 4000 ml ont des échelles blanches pour un volume approximatif
- Précision à ± 5 %
- Parois uniformes et robustes
Compliance
Conçu conformément aux exigences de la norme ASTM™ E 960, de type I
Specifications
Specifications
Précision | ± 5% |
Capacité (impériale) | 5,07 oz. |
Capacité (métrique) | 150 ml |
Matériau | Verre |
À utiliser avec (application) | Pour la mesure et le mélange de liquides |
Plage de graduations | 20 à 140 ml |
Comprend | Bec verseur |
Incréments | 20 ml |
Type d’étiquette | Marquage en émail à finition mate |
Quantité | Boîte de 12 |
Show More |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Documents
Scientific Resources
Catalogs
KIM001 Kimble Chase 08 09 Catalog
Taille: 57.1 MB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences Béchers Griffin Kimble™ KIMAX™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction