Learn More
Béchers Griffin de forme basse Pyrex™ Code produit.: 11906528
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Béchers Griffin de forme basse Pyrex™
Code produit. 11906528
150 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10,000 ml
Code produit. 11906528
Marque: Pyrex 1000/06D
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mesurez les liquides sur la paillasse ou la plaque chauffante sans crainte d’attaques chimiques. Les béchers Griffin de forme basse Pyrex ™ sont disponibles dans une grande variété de tailles avec des graduations et une pastille de marquage blanches.
Mesurez les liquides sur la paillasse ou la plaque chauffante sans crainte d'attaques chimiques. Les béchers Griffin de forme basse Pyrex™ sont disponibles dans une grande variété de tailles avec des graduations et une pastille de marquage blanches.
  • Conforment aux normes ISO 3819 et DIN 12331
  • En verre borosilicaté Pyrex™
  • Excellente performance thermique
  • Haute résistance aux attaques chimiques
  • Graduations et pastille de marquage blanches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe 60 mm
Capacité (métrique) 150 ml
Matériau Verre borosilicaté (type 1)
Hauteur (métrique) 80 mm
Quantité Boîte de 10
Type Bécher
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO 3819, DIN 12331
Scale Échelle graduée blanche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Béchers Griffin de forme basse Pyrex™ >