Learn More
DWK Life Sciences Bouchons jetables Kim-Kap™
Disponibles en coloris naturel (transparent) ou dans un choix de quatre couleurs
Marque: DWK Life Sciences 73660-20
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Disponible en couleurs naturelles (claires) ou au choix en quatre couleurs
- Pour tubes de culture à bord lisse
- Gardez le contenu du tube stérile sans avoir besoin d’un bouchon en coton
- PP
- Autoclavables
Les bouchons pour le diamètre extérieur de 38 mm sont conçus pour les flacons de culture à baffles.
Spécification
Bouchon | |
PP | |
Stérile | |
Oui |
Autoclavables | |
Naturel | |
20 mm de dia. ext. Tubes de mise en culture à bords lisses |