Learn More
DWK Life Sciences Bouchons jetables Kim-Kap™
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
À utiliser avec (équipement):
18 mm de dia. ext. Tubes de mise en culture à bords lisses
18 mm de dia. ext. Tubes de culture à bords lisses
20 mm de dia. ext. Tubes de mise en culture à bords lisses
25 mm de dia. ext. Tubes de mise en culture à bords lisses
38 mm de dia. ext. Tubes de mise en culture à bords lisses
Tubes de culture à bords lisses de 16 mm de dia. ext.
Tubes de mise en culture à bords lisses de 13 mm de dia. ext.
Tubes de mise en culture à bords lisses de 16 mm de dia. ext.
Tubes à culture de 18 mm à extrémité plate
missing translation for 'unitSize'
1000 pièces
1L
250 pièces
500 pièces
Descrizione
Disponibles en couleur naturelle (transparents) ou au choix en quatre couleurs
- Pour tubes de culture à bord lisse
- Gardez le contenu du tube stérile sans avoir besoin d’un bouchon en coton
- Polypropylène
- Autoclavable
Les bouchons pour le dia. ext. de 38 mm sont conçus pour les flacons de culture à baffles.
Specifica
Specifica
| Type de produit | Push Cap |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Rouge |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes de culture à bords lisses de 16 mm de dia. ext. |
| Jetable | Oui |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethyltrimethoxysilane
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto