Learn More
DWK Life Sciences Bouchons jetables Kim-Kap™
Disponibles en coloris naturel (transparent) ou dans un choix de quatre couleurs
Marque:  DWK Life Sciences 73662-16
Code produit. 10024174
  • 160.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 16-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Disponible en couleurs naturelles (claires) ou au choix en quatre couleurs
  • Pour tubes de culture à bord lisse
  • Gardez le contenu du tube stérile sans avoir besoin d’un bouchon en coton
  • Polypropylène
  • Autoclavable
Les bouchons pour le dia. ext. de 38 mm sont conçus pour les flacons de culture à baffles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Push Cap
Polypropylène
Non stérile
Oui
Autoclavable
Rouge
Tubes de culture à bords lisses de 16 mm de dia. ext.