Learn More
Ki67/MKI67 Antibody (1297A) - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
185.00€ - 442.00€
Spécification
Antigène Ki67/MKI67
Clone 1297A
Concentration 1.0 mg/mL
Dilution Flow Cytometry 1 μg/mL, Immunohistochemistry 3-15 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-10 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 3-15 μg/mL, Flow (Intracellular) 1 μg/mL, Knockout Validated
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoassay
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18219720
Afficher les documents
Bio-Techne
NBP2-54791SS
0.025 mg
185.00€
25µg
18009073
Afficher les documents Détails de la promotion
Bio-Techne
NBP2-54791
0.1 mg
442.00€
0.10mg
Description
Description
Ki67/MKI67 Monoclonal specifically detects Ki67/MKI67 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular), Knockout Validated.
Spécification
Afficher plus
Documents
Product Certifications
For Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ki67/MKI67 Antibody (1297A) - BSA Free, Novus Biologicals™