Learn More
DWK Life Sciences Pinces KECK™, pour rodage conique, en POM
La pince KECK™ est utilisée pour sécuriser un raccord à rodage normalisé.
43.35€ - 64.00€
Spécification
Quantité | 10 |
---|---|
Matériau | POM |
À utiliser avec (équipement) | Fixez les joints en verre contre verre |
À utiliser avec (application) | Joints en verre contre verre sécurisés |
Product Code | Brand | Dimensions | Couleur | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Dimensions | Couleur | Price | Quantity & Availability | ||||
10643353
|
DWK Life Sciences
1090978 |
NS 14 | Jaune |
50.65€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10404672
|
DWK Life Sciences
1090979 |
NS 19 | Bleu |
52.20€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10011242
|
DWK Life Sciences
1091140 |
NS 24 | Vert |
53.90€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10571803
|
DWK Life Sciences
1091143 |
NS 19 | Vert |
43.35€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10264632
|
DWK Life Sciences
1091144 |
NS 12 | Violet |
44.45€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10749474
|
DWK Life Sciences
1091148 |
NS 34 | Orange |
52.80€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10254682
|
DWK Life Sciences
1091151 |
NS 45 | Ambré |
64.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10592183
|
DWK Life Sciences
1091149 |
NS 40 | Jaune |
60.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11699808
|
DWK Life Sciences
1091142 |
NS 29 | Rouge |
58.10€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les pinces KECK™ sont des pinces rodées utilisées pour sécuriser les raccords à rodage normalisé dans les appareils en verre et se caractérisent par leur manipulation simple et une excellente résilience. Les pinces sont disponibles dans différents matériaux (métal ou polyoxyméthylène).- Pour rodages coniques
- Stabilité dimensionnelle avec propriétés élastiques particulièrement bonnes
- Installation facile, sûre et rapide
- Sécurité accrue dans le laboratoire car la surface en verre n'est pas rayée
- Marquage des tailles personnalisées pour une meilleure différenciation
Specifications
10 | |
POM | |
Fixez les joints en verre contre verre | |
Joints en verre contre verre sécurisés |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction