Learn More
DWK Life Sciences Clip KECK™, pour joints coniques, en POM
Le collier KECK™ est utilisé pour fixer un raccord à joint rodé standard.
Marque:  DWK Life Sciences 1091143
39.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10571803
  • 43.35€ / 10 pièces
Expédition estimée: 27-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les pinces KECK™ sont des pinces à rodage de mise à la terre utilisées pour sécuriser les connexions de joints rodés standard dans les appareils en verre et sont caractérisées par leur manipulation facile et leur excellente résilience. Les pinces sont disponibles en différents matériaux (métal ou polyoxyméthylène).
  • Pour joints coniques
  • Stabilité dimensionnelle avec d’excellentes propriétés de ressort
  • Faciles, sûres et rapides à configurer
  • Sécurité accrue dans le laboratoire puisque la surface en verre n’est pas rayée
  • Marquage des tailles individuelles pour une meilleure différenciation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10
Fixez les joints en verre contre verre
NS 19
POM
Joints en verre contre verre sécurisés