Learn More
Sulfate de kanamycine, ultrapure, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15815168
Sulfate de kanamycine, ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15815168 Tous les produits Thermo Scientific Produits
5 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 15815168
Marque: Thermo Scientific J17924.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
A selectable marker for cosmid vectors used in transfection of mammalian cells.
Mode of Action: Binds to ribosomal components and inhibits protein synthesis. Kanamycin is inactivated by an aminoglycoside phospho transferase (MW 25,000) in the periplasmic space.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Marqueur sélectionnable pour les vecteurs cosmidiques utilisés dans la transfection des cellules de mammifères
  • Mode d’action : Se lie aux composants ribosomiques et inhibe la synthèse des protéines
  • La kanamycine est inactivée par l’aminoglycoside phospho transférase (MW 25,000) dans l’espace périplasmique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25389-94-0
Formule moléculaire C18H38N4O15S
Poids moléculaire (g/mol) 582.575
Numéro MDL MFCD00070253
Clé InChI OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
Synonyme Kanamycin A
CID PubChem 134129479
Nom IUPAC (2 R,3 S,4 S,5 S,6 R)-2-(aminométhyl)-6-[(1 R,2 S,3 S,4 R,6 S)-4,6-diamino-3-[(2 S,3 R,4 S,5 R,6 R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol ; acide sulfuriqueAfficher plusAfficher moins
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Kanamycin sulfate
Type Kanamycin Sulfate
Forme physique Poudre
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 5 g
Poids de la formule 582.58
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot241673 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog NumberJ17924.14,J17924.06
Numéro de lot235389 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog NumberJ17924.14,J17924.06
Numéro de lot235841 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog NumberJ17924.14,J17924.06
Numéro de lot197845 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/11/2023 Catalog NumberJ17924.14,J17924.06
Numéro de lot198328 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/11/2023 Catalog NumberJ17924.14,J17924.06
Nom du produit
Sulfate de kanamycine, ultrapure, Thermo Scientific Chemicals >