Learn More
Monosulfate de kanamycine, qualité culture cellulaire, Thermo Scientific Chemicals
Description
Kanamycin monosulfate, is used as an aminoglycoside antibiotic. Kanamycin can be used as a selection agent in several types of isolation media.Kanamycin sulfate from Streptomyces kanamyceticus has been used in tissue culture media. Kanamycin sulfate can also be used as a selection agent for cells transformed with kanamycin B resistance gene. It is recommended for use in cell culture applications at 100mg/mL.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le monosulfate de kanamycine est utilisé comme antibiotique aminoglycoside. La kanamycine peut être utilisée comme agent de sélection dans plusieurs types de milieux d’isolement. Le sulfate de kanamycine provenant de Streptomyces kanamyceticus a été utilisé dans des milieux de culture tissulaire. Le sulfate de kanamycine peut également être utilisé comme agent de sélection pour les cellules transformées avec le gène de résistance à la kanamycine B. Il est recommandé pour une utilisation dans des applications de culture cellulaire à 100 mg/l.
Solubilité
Soluble dans l’eau à10 mg/ml
Remarques
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Kanamycin monosulfate |
Type | Kanamycin Monosulfate |
Forme physique | Poudre |
Couleur | Blanc |
Quantité | 5 g |
Merck Index | 14,5281 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water at 10mg/ml |
Poids de la formule | 582.58 |
Qualité | Culture cellulaire |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
P18L037 | Certificat d’analyse | 24/03/2025 | J60668.03,J60668.09,J60668.06 |
P18L040 | Certificat d’analyse | 24/03/2025 | J60668.03,J60668.09,J60668.06 |
P18L038 | Certificat d’analyse | 24/03/2025 | J60668.03,J60668.09,J60668.06 |
N07L004 | Certificat d’analyse | 10/02/2025 | J60668.03,J60668.09,J60668.06 |
Y27K027 | Certificat d’analyse | 06/12/2024 | J60668.03,J60668.09,J60668.06 |
Sécurité et traitement
- Kanamycin monosulfate, Cell Culture Grade
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Kanamycin sulphate