Learn More
Justrite™ Bidon distributeur à piston
Le bidon distributeur à piston Justrite fournit un moyen rapide et sûr d’humidifier les chiffons avec des liquides de nettoyage inflammables. En laiton et Ryton™ résistants aux produits chimiques, la base de la pompe est conçue pour laisser moins de liquide dans le fond avant le nouveau remplissage.
101.00€ - 122.00€
Spécification
Type de produit | Bidon à piston |
---|---|
Certifications/Conformité | FM, TUV |
Couleur | Rouge |
À utiliser avec (application) | Pour la distribution de liquides inflammables |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Hauteur (impériale) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Hauteur (impériale) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15664544
|
Justrite™
10108 |
7,25 in | 5,62 in | Acier |
101.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12961395
|
Justrite™
10008 |
4,87 in | 5,25 in | Acier |
106.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10471325
|
Justrite™
10208 |
7,25 in | 7,37 in | Acier |
102.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10365542
|
Justrite™
14018Z |
5,5 in | 8,25 in | HDPE |
122.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le bidon de distribution à piston Justrite fournit un moyen rapide et sûr d‘humidifier les chiffons avec des liquides de nettoyage inflammables.En laiton et Ryton™ résistants aux produits chimiques, la base de la pompe est conçue pour laisser moins de liquide dans le fond avant le nouveau remplissage.
- Construction en acier avec peinture en poudre résistante et sans plomb
- Le mécanisme de pompe intelligente permet de rationaliser les opérations de prélèvement
- Placez le chiffon sur le plateau et poussez-le vers le bas pour le mouiller
- L’excès de liquide s’écoule en toute sécurité dans le réservoir
- Le piston est en Ryton™ et en laiton chimiquement résistants et est conçu pour laisser moins de liquide dans le fond avant le remplissage
- Le tamis perforé sert de pare-flammes
- Facile à démonter et à remonter pour un nettoyage de routine
- Disponible en PEHD ou en acier calibre 24 robuste
Certifications
Homologués FM.
Spécification
Bidon à piston | |
FM, TUV | |
Rouge | |
Pour la distribution de liquides inflammables |