Learn More
Justrite™ Bidon distributeur à piston
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
4,87 in
5,5 in
7,25 in
Hauteur (impériale):
5,25 in
5,62 in
7,37 in
8,25 in
Matériau:
Acier
HDPE
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le bidon de distribution à piston Justrite fournit un moyen rapide et sûr d‘humidifier les chiffons avec des liquides de nettoyage inflammables.En laiton et Ryton™ résistants aux produits chimiques, la base de la pompe est conçue pour laisser moins de liquide dans le fond avant le nouveau remplissage.
- Construction en acier avec peinture en poudre résistante et sans plomb
- Le mécanisme de pompe intelligente permet de rationaliser les opérations de prélèvement
- Placez le chiffon sur le plateau et poussez-le vers le bas pour le mouiller
- L’excès de liquide s’écoule en toute sécurité dans le réservoir
- Le piston est en Ryton™ et en laiton chimiquement résistants et est conçu pour laisser moins de liquide dans le fond avant le remplissage
- Le tamis perforé sert de pare-flammes
- Facile à démonter et à remonter pour un nettoyage de routine
- Disponible en PEHD ou en acier calibre 24 robuste
Certifications
Homologués FM.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FM, TUV |
| Type de produit | Bidon à piston |
| Capacité (impériale) | 0,25 gal. |
| Capacité (métrique) | 0,95 L |
| Couleur | Rouge |
| À utiliser avec (application) | Pour la distribution de liquides inflammables |
| Matériau | HDPE |
| Comprend | Bloc de palette en laiton, bloc piston en laiton et Ryton |
| Hauteur (impériale) | 8,25 in |
| Hauteur (métrique) | 209,55 mm |
| Afficher plus |