Learn More
Justrite™ Bidon pour déchets présentant un risque biologique
Le bidon pour déchets présentant un risque biologique Justrite est un conteneur en acier robuste destiné au linge contaminé ainsi qu’à d’autres déchets réglementés. Étanche, il est équipé d’un couvercle à pédale qui se referme tout seul.
Marque:  Justrite™ 05935
Code produit. 12903685
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Sépare en toute sécurité les déchets présentant un risque biologique pour garantir une mise au rebut approprié du sang, du linge contaminé par un agent pathogène ou des déchets pathologiques ou microbiologiques.
  • En acier robuste et étanche avec couvercle à pédale et fermeture automatique
  • Supprime tout motif d’accès à la zone des déchets ou contact avec la poubelle
  • Peut accueillir un sachet de collecte de déchets à risque biologique (vendu séparément) fixé autour de la circonférence supérieure de la poubelle
  • Une grande étiquette risque biologique identifie clairement le contenu et alerte les utilisateurs
Ne pas utiliser pour la mise au rebut d’objets tranchants.
Certifications
Homologué FM
Compliance
Conforme à la norme OSHA 29CFR1910.1030
Spécification
Spécification
FM, TUV, OSHA
13,94 in
Blanc
Couvercle à pédale avec insonorisation
18,25 in
Bac pour déchets présentant un danger biologique
35,4 cm
10 gal
46,4 cm
Collecte sécurisée et temporaire de déchets biologiques
Métal