Learn More
Justrite™ Bidon pour déchets présentant un risque biologique
Code produit. p-36274
Click to view available options
Capacité (impériale):
6 gal.
10 gal
Diamètre (impériale) externe:
12 po
13,94 in
14 in
Hauteur (impériale):
16 in
18 in
18,25 in
Comprend:
Couvercle à pédale
Couvercle à pédale avec insonorisation
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12373823
missing translation for 'mfr': Justrite™ 05930
This item is not returnable. View return policy
Le bidon pour déchets présentant un risque biologique Justrite est un conteneur en acier robuste destiné au linge contaminé ainsi qu’à d’autres déchets réglementés. Étanche, il est équipé d’un couvercle à pédale qui se referme tout seul.
Sépare en toute sécurité les déchets présentant un risque biologique pour garantir une mise au rebut approprié du sang, du linge contaminé par un agent pathogène ou des déchets pathologiques ou microbiologiques.
  • En acier robuste et étanche avec couvercle à pédale et fermeture automatique
  • Supprime tout motif d’accès à la zone des déchets ou contact avec la poubelle
  • Peut accueillir un sachet de collecte de déchets à risque biologique (vendu séparément) fixé autour de la circonférence supérieure de la poubelle
  • Une grande étiquette risque biologique identifie clairement le contenu et alerte les utilisateurs
Ne pas utiliser pour la mise au rebut d’objets tranchants.
Certifications
Homologué FM
Compliance
Conforme à la norme OSHA 29CFR1910.1030
Specifications
Certifications/Conformité FM, TUV, OSHA
Diamètre (métrique) externe 35,56 cm
Diamètre (impériale) externe 14 in
Capacité (impériale) 10 gal
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 35,5 cm
Comprend Couvercle à pédale
À utiliser avec (application) Collecte sécurisée et temporaire de déchets biologiques
Hauteur (impériale) 18 in
Matériau Métal
Type de produit Bac pour déchets présentant un danger biologique