Learn More
Justrite™ Entonnoirs de sécurité pour fût
Empêche les déversements dangereux lors du transfert des liquides inflammables
354.00€ - 585.91€
Spécification
Type de produit | Entonnoir à tambour |
---|---|
Certifications/Conformité | FM, EPA et OSHA |
Matériau | Acier galvanisé |
Alert:
Les déchets en fûts doivent toujours être correctement étiquetés et stockés. Séparez toujours les matières résiduelles incompatibles afin d’éviter des réactions chimiques ou des explosions.
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12716055
|
Justrite™
08205 |
32 l | Pour les liquides inflammables | Pare-flammes de 32 po, couvercle à fermeture automatique |
585.91€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12726055
|
Justrite™
8207 |
9.8L | Pour un bouchon de tambour de 2 po, liquides inflammables | Pare-flamme de 6 po., couvercle à fermeture automatique | N/A | ||||
Description
- Les grands entonnoirs ont une bouche de 10,75 po (27 cm) de diamètre et une capacité de 2,6 gal. (9,8 L)
- Ajustez un bouchon de 2 po (5 cm) sur des fûts de 30 et 55 gal. (114 et 208 L)
- S’accompagne du pare-flammes en laiton qui absorbe et dissipe la chaleur et empêche toute source d’inflammation externe d’atteindre le contenu du fût
- Acier galvanisé avec finition en poudre époxy durable
- Le couvercle à charnière en position d’ouverture comprend un élément fusible qui fond à 74°C (165°F) et ferme le couvercle pour éteindre l’incendie
- Un cadenas (non inclus) peut être installé sur les entonnoirs
Certifications
Homologués FM.
Compliance
Conforme aux exigences de l'EPA et de la OSHA.
Spécification
Entonnoir à tambour | |
FM, EPA et OSHA | |
Acier galvanisé |