Learn More
Justrite™ Entonnoirs de sécurité pour fût
Empêche les déversements dangereux lors du transfert des liquides inflammables
Marque: Justrite™ 8207
Alert:
Les déchets en fûts doivent toujours être correctement étiquetés et stockés. Séparez toujours les matières résiduelles incompatibles afin d’éviter des réactions chimiques ou des explosions.
Description
- Les grands entonnoirs ont une bouche de 10,75 po (27 cm) de diamètre et une capacité de 2,6 gal. (9,8 L)
- Capacité de 2 po (5 cm) bouchon sur 30 et 55 gal (114 et 208 L) fûts
- S’accompagne du pare-flammes en laiton qui absorbe et dissipe la chaleur et empêche toute source d’inflammation externe d’atteindre le contenu du fût
- Acier galvanisé avec finition en poudre époxy durable
- Le couvercle à charnière en position d’ouverture comprend un élément fusible qui fond à 74°C (165°F) et ferme le couvercle pour éteindre l’incendie
- Un cadenas (non inclus) peut être installé sur les entonnoirs
Certifications
Homologués FM.
Compliance
Conforme aux exigences de l'EPA et de la OSHA.
Spécification
FM, EPA et OSHA | |
Type de bouchon : En position d’ouverture | |
Pour un bouchon de tambour de 2 po, liquides inflammables | |
Pare-flamme de 6 po., couvercle à fermeture automatique |
Entonnoir à tambour | |
9.8L | |
Acier galvanisé |