Learn More
Justrite™ Poubelle Cease-Fire™
Code produit. p-36314
Click to view available options
Capacité (impériale):
12 gal
30 gal
Hauteur (impériale):
21,75 in
29,75 in
Poids (impériale):
10 lb
28 lb
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11964967
Marque: Justrite™ 26612G
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La poubelle Cease-Fire™ de Justrite est spécialement conçue pour diriger la fumée et les gaz de n’importe quel feu apparaissant dans le conteneur vers la zone de combustion, coupant ainsi l’arrivée d’air et éteignant les flammes en quelques secondes.
  • La tête contourée piège la fumée et le gaz s’échappant ; elle les redirige vers la zone de combustion, en arrêtant l’alimentation en oxygène et en éteignant les flammes en quelques secondes
  • Une grande ouverture centrale avec un rebord bombé garantit la chute des déchets à l’intérieur de la boîte
  • La tête en aluminium brossé est anticorrosion et peut être facilement retirée pour la vidange
  • Bidon en émail gris de type tambour fabriqué en acier épais avec revêtement anti-rouille
Informations sur la commande
Têtes de rechange disponibles séparément.
Compliance
Homologués FM. Homologué UL.
Spécification
Capacité (métrique) 45,4 L
Certifications/Conformité FM, UL
Diamètre (métrique) externe 38,4 cm
Diamètre (impériale) externe 15,12 in
Capacité (impériale) 12 gal
Couleur Gris
Hauteur (métrique) 55,2 cm
Taille de l’ouverture (impériale) 5,25 in
Taille de l’ouverture (métrique) 13,3 cm
Quantité 1 de chaque
Poids (impériale) 10 lb
Poids (métrique) 5 kg
À utiliser avec (application) Protège contre les incendies des récipients à déchets
Hauteur (impériale) 21,75 in
Matériau Acier, aluminium
Type de produit Récipient Cease-Fire