Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures en denim Jack S1P
La conception unique du talon Jack est un excellent support. Elle est idéale pour escalader des palettes, des échelles et entrer et sortir des cabines de camions, même en cas d’humidité.
110.00€ - 124.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 20345:2011 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Bleu |
À utiliser avec (application) | Logistique et transport, électronique, fabrication |
Matériau de revêtement | Traitement antibactérien Hydro-Tec |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17512586
|
Emma Safety Footwear
MM91854939 |
39 |
110.00€
1 paire |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17522586
|
Emma Safety Footwear
MM91854940 |
40 |
110.00€
1 paire |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17532586
|
Emma Safety Footwear
MM91854941 |
41 |
110.00€
1 paire |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17542586
|
Emma Safety Footwear
MM91854942 |
42 |
124.00€
1 paire |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17552586
|
Emma Safety Footwear
MM91854943 |
43 |
110.00€
1 paire |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17562586
|
Emma Safety Footwear
MM91854945 |
45 |
110.00€
1 paire |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17572586
|
Emma Safety Footwear
MM91854946 |
46 |
124.00€
1 paire |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17582586
|
Emma Safety Footwear
MM91854947 |
47 |
110.00€
1 paire |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17592586
|
Emma Safety Footwear
MM91854948 |
48 |
110.00€
1 paire |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- S1P-Safetyshoe with sole plate for dry work
- Metal Free
- Its unique heel design is highly supportive and ideal for climbing pallets, ladders and in and out of truck cabs - even when wet.
- The protective insole protects from sharp objects like nails and shards of metal.
- This sneaker with fiberglass toe cap, is finished with robust denim. DenimX laces with a story. Made from recycled jeans for our circular safety shoes.
- Industries:
- Logistics & transport
- Electronics
- Manufacturing
Spécification
ISO 20345:2011 | |
Bleu | |
Traitement antibactérien Hydro-Tec | |
Largeur standard | |
Chaussure de sécurité |
Lacets | |
Logistique et transport, électronique, fabrication | |
Denim, Nubuck | |
Faible |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Emma Safety Footwear Chaussures en denim Jack S1P