Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures en denim Jack S1P
Code produit. 17542586
Click to view available options
Dimensions:
39
40
41
42
43
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 17542586
Marque: Emma Safety Footwear MM91854942
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La conception unique du talon Jack est un excellent support. Elle est idéale pour escalader des palettes, des échelles et entrer et sortir des cabines de camions, même en cas d’humidité.
  • Chaussures de sécurité SP1 avec plaque de semelle, adaptées aux travaux en zones sèches
  • Sans métal
  • Sa conception unique du talon est un excellent support. Elle est idéale pour escalader des palettes, des échelles et entrer et sortir des cabines de camions, même en cas d’humidité.
  • La semelle intérieure protège protège contre les objets pointus comme les clous et les éclats de métal.
  • Ces chaussures de sports dotées d’un embout en fibre de verre ont une finition en denim robuste. L’histoire des lacets DenimX. Fabriqués à partir de jeans recyclés pour nos chaussures de sécurité rondes.
  • Industries :
    • Logistique et transport
    • Électronique
    • Fabrication
Spécification
Certifications/Conformité ISO 20345:2011
Type de bouchon Lacets
Couleur Bleu
À utiliser avec (application) Logistique et transport, électronique, fabrication
Matériau de revêtement Traitement antibactérien Hydro-Tec
Matériau Denim, Nubuck
Dimensions 42
Ajustement Largeur standard
Type de cheville Faible
Type de produit Chaussure de sécurité