Learn More
Ivermectin, Thermo Scientific™ Code produit.: 15445079
Ivermectin, Thermo Scientific™
Code produit. 15445079
250mg
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
Code produit. 15445079
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J62777.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It is used as a positive allosteric modulator of the α7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor.
Solubility
Soluble in methyl ethyl ketone (50 mg/ml), and DMSO (50 mM).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: -20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70288-86-7
Formule moléculaire C48H74O14
Poids moléculaire (g/mol) 875.106
Numéro MDL MFCD00869511
Clé InChI AZSNMRSAGSSBNP-RDKIRRGNSA-N
Synonyme ivermectin
CID PubChem 122172888
SMILES CCC(C)C1C(CCC2(O1)CC3CC(O2)CC=C(C(C(C=CC=C4COC5C4(C(C=C(C5O)C)C(=O)O3)O)C)OC6CC(C(C(O6)C)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC)OC)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ivermectin
Quantité 250mg
Numéro UN UN2811
Merck Index 14,5248
Informations sur la solubilité Soluble in methyl ethyl ketone (50mg/ml),and DMSO (50 mM).
Poids de la formule 875.11
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX04I055 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog Number
Numéro de lotF17Z017 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberJ62777.03,J62777.MD
Numéro de lotY02B007 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberJ62777.03,J62777.MD
Numéro de lotF14X010 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberJ62777.03,J62777.MD
Numéro de lotP16E062 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberJ62777.03,J62777.MD
Nom du produit
Ivermectin, Thermo Scientific™ >