Applications
It is used as a positive allosteric modulator of the α7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor.
Solubility
Soluble in methyl ethyl ketone (50 mg/ml), and DMSO (50 mM).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: -20°C.
It is used as a positive allosteric modulator of the α7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor.
Solubility
Soluble in methyl ethyl ketone (50 mg/ml), and DMSO (50 mM).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: -20°C.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ivermectin |
Quantité | 1g |
Numéro UN | UN2811 |
Merck Index | 14,5248 |
Informations sur la solubilité | Soluble in methyl ethyl ketone (50mg/ml),and DMSO (50 mM). |
Poids de la formule | 875.11 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
X04I055 | Certificat d’analyse | 13/10/2022 | |
F17Z017 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | J62777.03,J62777.MD |
Y02B007 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | J62777.03,J62777.MD |
F14X010 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | J62777.03,J62777.MD |
P16E062 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | J62777.03,J62777.MD |
Nom du produit
Ivermectin, Thermo Scientific™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu