Learn More
Eppendorf™ Kit de démarrage IsoTherm™
Peut contenir jusqu’à 24 microtubes. Le système IsoTherm-System est le système idéal pour refroidir vos échantillons en toute sécurité dans des formats de tubes de 0,5 ml ou 1,5 ml/2,0 ml à -21°C ou 0°C, tout au long de votre travail de laboratoire.
181.65€ - 193.77€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10114721
|
Eppendorf™
3880000011 |
Tubes de 0,5 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
10160231
|
Eppendorf™
3880001018 |
Tubes de 1,5/2,0 ml |
193.77€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- IsoPack™ (bloc réfrigérant) blanc pour 0°C et bleu pour -21°C, refroidi à une température de réfrigération dans le compartiment de congélation
- Durées isothermes de >6 h (0°C, blanc) et >3 h (-21°C, bleu)
- Plus de bains de glace fondante (danger de contamination)
- Tous les composants du système peuvent être utilisés séparément
- Les racks sont empilables, autoclavables, marquables, flottables et peuvent être centrifugés dans un rotor à plaques de microtitration
- Conçu spécialement pour assurer un refroidissement optimal et constant des échantillons à -21°C ou 0°C pendant plusieurs heures.
Spécification
Kit de démarrage IsoTherm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Kit de démarrage IsoTherm™