Learn More
Eppendorf™ Kit de démarrage IsoTherm™
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tubes de 0,5 ml
Tubes de 1,5/2,0 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- IsoPack™ (bloc réfrigérant) blanc pour 0°C et bleu pour -21°C, refroidi à une température de réfrigération dans le compartiment de congélation
- Durées isothermes de >6 h (0°C, blanc) et >3 h (-21°C, bleu)
- Plus de bains de glace fondante (danger de contamination)
- Tous les composants du système peuvent être utilisés séparément
- Les racks sont empilables, autoclavables, marquables, flottables et peuvent être centrifugés dans un rotor à plaques de microtitration
- Conçu spécialement pour assurer un refroidissement optimal et constant des échantillons à -21°C ou 0°C pendant plusieurs heures.
Spécification
Spécification
| Type | Kit de démarrage IsoTherm |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes de 0,5 ml |