Learn More
Chlorure d’isopropylmagnésium, solution 2,0M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10726243
Chlorure d’isopropylmagnésium, solution 2,0M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10726243
800 mL, Flacon en verre AcroSeal™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Code produit. 10726243
Marque: Thermo Scientific Acros 212858000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1068-55-9, 109-99-9
Formule moléculaire C3H7ClMg
Poids moléculaire (g/mol) 102.84
Numéro MDL MFCD00000466
Clé InChI GPIBKUJXKCEZOH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme isopropylmagnesium chloride, magnesium, chloro 1-methylethyl, chloro 1-methylethyl magnesium, i-prmgcl, isopropylmagnesiumchloride, chloro isopropyl magnesium, isopropyl magnesium chloride, isopropylmagnesium chloride solution, iprmgcl, ipr-mgclAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 101955
SMILES CC(C)[Mg]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropylmagnesium chloride
Couleur Marron à marron-jaune
Note relative au nom 2.0M Solution in THF
Point d’ébullition 62.4°C (899.8hPa)
Point de fusion 5.0°C
Formule linéaire (CH3)2CHMgCl
Concentration 1.80 to 2.20M
Densité 0.9700g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction.
Nom IUPAC magnésium ; propane ; chlorure
Poids de la formule 102.85
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.97
Quantité 800 mL
Point d’éclair −27°C
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0454965 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number212858000,212851000
Numéro de lotA0454966 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number212858000,212851000
Numéro de lotA0454964 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2024 Catalog Number212858000,212851000
Numéro de lotA0450486 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/09/2023 Catalog Number212858000,212851000
Numéro de lotA0454966 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number212858000,212851000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropylmagnesium chloride, 2.0M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure d’isopropylmagnésium, solution 2,0M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >