Learn More
Acétate d’isopropyle, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
48.74€ - 447.23€
Identifiants chimiques
CAS | 108-21-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 102.13 |
Numéro MDL | MFCD00008877 |
Clé InChI | JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester |
CID PubChem | 7915 |
Nom IUPAC | acétate de propan-2-yle |
SMILES | CC(C)OC(=O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10457550
|
Thermo Scientific Acros
150860010 |
1 L | Flacon en verre |
48.74€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10604632
|
Thermo Scientific Acros
150860025 |
2.5 L | Flacon en verre |
91.46€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10038571
|
Thermo Scientific Acros
150860250 |
25 L | Tambour métallique |
447.23€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
108-21-4 | |
102.13 | |
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N | |
7915 | |
CC(C)OC(=O)C |
C5H10O2 | |
MFCD00008877 | |
isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester | |
acétate de propan-2-yle |
Spécification
Isopropyl acetate | |
108-21-4 | |
Incolore | |
88.8°C | |
Authentique | |
C5H10O2 | |
1.3760 to 1.3780 | |
02, 130 | |
0.872 | |
Solubility in water: 31g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents | |
CC(C)OC(=O)C | |
102.13 | |
0.49 mPa.s (25°C) | |
99% | |
Liquide |
99% | |
-73.0°C | |
0.8720g/mL | |
4°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3CO2CH(CH3)2 | |
MFCD00008877 | |
15, 5251 | |
isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester | |
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N | |
acétate de propan-2-yle | |
7915 | |
102.13 | |
Pures |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Liquide et vapeurs très inflammables.
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-561-1
- Isopropyl acetate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.