Learn More
Acétate d’isopropyle, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Isopropyl acetate |
Note relative au nom | 99% |
Point de fusion | -73.0°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.8720g/mL |
Point d’ébullition | 88.8°C |
Point d’éclair | 4°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
Conditionnement | Tambour métallique |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467986 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 150860250,150860010,150860025 |
A0455033 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | 150860250,150860010,150860025 |
A0453486 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | 150860250,150860010,150860025 |
A0451046 | Certificat d’analyse | 02/05/2023 | 150860250,150860010,150860025 |
A0397530 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 150860250,150860010,150860025 |