Learn More
Isopropanol, 99,8 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
61.20€ - 245.22€
Identifiants chimiques
CAS | 67-63-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.096 |
Numéro MDL | MFCD00011674 |
Clé InChI | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
CID PubChem | 3776 |
ChEBI | CHEBI:17824 |
Nom IUPAC | propan-2-ol |
SMILES | CC(C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10787962
|
Thermo Scientific Acros
326961000 |
100 mL |
61.20€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10058701
|
Thermo Scientific Acros
326960010 |
1 L |
121.61€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10533704
|
Thermo Scientific Acros
326960025 |
2.5 L |
245.22€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
67-63-0 | |
60.096 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
3776 | |
propan-2-ol |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CHEBI:17824 | |
CC(C)O |
Spécification
Isopropanol | |
67-63-0 | |
0.7850g/mL | |
12°C | |
Liquide | |
99.8% | |
0.785 | |
(CH3)2CHOH | |
2.27 mPa.s (20°C) | |
0.005% Max. (Coulometric) | |
15, 5254 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions | |
CC(C)O | |
60.096 | |
CHEBI:17824 | |
99.8% |
-89.5°C | |
Incolore | |
81.0°C to 83.0°C | |
Authentique | |
1.3760 to 1.3780 | |
0.0005 % max. | |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
01, 360 | |
13,108 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-ol | |
3776 | |
60.1 | |
Extra sec |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Provoque une irritation oculaire grave.
Liquide et vapeurs hautement inflammables.
Déclaration GHS P :
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
Mise à la terre / liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité.
danger
- Isopropanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.