Learn More
Isopropanol, 99,8 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10533704
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.096
Numéro MDL MFCD00011674
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropanol
Point de fusion -89.5°C
Couleur Incolore
Densité 0.7850g/mL
Point d’ébullition 81.0°C to 83.0°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 12°C
Spectre IR Authentique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3760 to 1.3780
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Résidus après évaporation 0.0005 % max.
Gravité spécifique 0.785
Formule linéaire (CH3)2CHOH
Viscosité 2.27 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 360
Eau 0.005% Max. (Coulometric)
Fieser 13,108
Merck Index 15, 5254
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions
Poids de la formule 60.1
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Extra sec
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.