Learn More
Isopropanol, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
78.09€ - 162.81€
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.096
Numéro MDL MFCD00011674
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10631515
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
383910010
1 L
78.09€
1L
10168892
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
383910025
2.5 L
162.81€
2.50L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
67-63-0
60.096
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
3776
propan-2-ol
C3H8O
MFCD00011674
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CHEBI:17824
CC(C)O
Spécification
Isopropanol
67-63-0
81.0°C to 83.0°C
Flacon en verre
99.5%
C3H8O
MFCD00011674
15, 5254
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions
CC(C)O
60.096
CHEBI:17824
99.5%
-89.5°C
0.7850g/mL
12°C
1.3760 to 1.3780
0.785
(CH3)2CHOH
2.27 mPa.s (20°C)
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
propan-2-ol
3776
60.1
HPLC
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-661-7
Identifiant produit
  • Isopropanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.