Learn More
Isopropanol, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10168892
Isopropanol, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10168892
2.5 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Code produit. 10168892
Marque: Thermo Scientific Acros 383910025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.096
Numéro MDL MFCD00011674
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petroholAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Isopropanol
Point de fusion -89.5°C
Densité 0.7850g/mL
Point d’ébullition 81.0°C to 83.0°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 12°C
Indice de réfraction 1.3760 to 1.3780
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Gravité spécifique 0.785
Formule linéaire (CH3)2CHOH
Viscosité 2.27 mPa.s (20°C)
Merck Index 15, 5254
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions
Poids de la formule 60.1
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité HPLC
Show More Show Less
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2401713 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number383910025,383910010
Numéro de lot2495362 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number383910025,383910010
Numéro de lot2405692 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number383910025,383910010
Numéro de lot2523396 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number383910025,383910010
Numéro de lot2415798 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number383910025,383910010
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Isopropanol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Isopropanol
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Isopropanol, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >