Learn More
Isopropanol, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
52.80€ - 636.00€
Identifiants chimiques
CAS | 67-63-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.096 |
Numéro MDL | MFCD00011674 |
Clé InChI | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
CID PubChem | 3776 |
ChEBI | CHEBI:17824 |
Nom IUPAC | propan-2-ol |
SMILES | CC(C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10387790
|
Thermo Scientific Acros
184130010 |
1 L | Flacon en verre EcoSafPak™ |
52.80€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10703001
|
Thermo Scientific Acros
184130025 |
2.5 L | Bouteille en verre |
109.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10237523
|
Thermo Scientific Acros
184130100 |
10 L | Récipient en plastique |
336.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10341703
|
Thermo Scientific Acros
184130250 |
25 L | Tambour métallique |
636.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyseIdentifiants chimiques
67-63-0 | |
60.096 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
3776 | |
propan-2-ol |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CHEBI:17824 | |
CC(C)O |
Spécification
Isopropanol | |
Reag. Ph. Eur. | |
67-63-0 | |
0.7850g/mL | |
12°C | |
Liquide | |
99.5% | |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
2.27 mPa.s (20°C) | |
0.5% max. | |
15, 5254 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions | |
CC(C)O | |
60.096 | |
CHEBI:17824 | |
99.5% |
-89.5°C | |
0.01 max. (EurPh) at 310nm, 0.02 max. (EurPh) at 290nm, 0.03 max. (EurPh) at 270nm, 0.1 max. (EurPh) at 250nm, 0.3 max. (EurPh) at 230nm | |
Incolore | |
81.0°C to 83.0°C | |
Authentique | |
1.3760 to 1.3780 | |
0.785 | |
(CH3)2CHOH | |
Vapor Pressure: 43mmHg at 20°C | |
01, 360 | |
13,108 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-ol | |
3776 | |
60.1 | |
Analytique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Provoque une grave irritation oculaire.
Liquide et vapeurs très inflammables.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
- Isopropanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.