Learn More
Isopropanol, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Récipient en plastique
Tambour métallique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Isopropanol |
Point de fusion | -89.5°C |
Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. |
Absorbance | 0.01 max. (EurPh) at 310nm, 0.02 max. (EurPh) at 290nm, 0.03 max. (EurPh) at 270nm, 0.1 max. (EurPh) at 250nm, 0.3 max. (EurPh) at 230nm |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.7850g/mL |
Point d’ébullition | 81.0°C to 83.0°C |
Quantité | 25 L |
Point d’éclair | 12°C |
Spectre IR | Authentique |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Isopropanol
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.