Learn More
Isophorone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
15.17€ - 77.08€
Identifiants chimiques
CAS 78-59-1
Formule moléculaire C9H14O
Poids moléculaire (g/mol) 138.21
Numéro MDL MFCD00001584
Clé InChI HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isophorone, isoacetophorone, isoforone, isoforon, izoforon, isooctopherone, 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one, alpha-isophorone, 2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl, 1,1,3-trimethyl-3-cyclohexene-5-one
CID PubChem 6544
ChEBI CHEBI:34800
Nom IUPAC 3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one
SMILES CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10518860
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
122640050
5 mL Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10021210
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
122645000
500 mL Flacon en verre
24.62€
500mL
10550971
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
122640010
1 L Flacon en verre
38.69€
1L
13478328
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
122640025
2.5 L Flacon en verre
77.08€
2.50L
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
78-59-1
138.21
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
6544
3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one
C9H14O
MFCD00001584
isophorone, isoacetophorone, isoforone, isoforon, izoforon, isooctopherone, 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one, alpha-isophorone, 2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl, 1,1,3-trimethyl-3-cyclohexene-5-one
CHEBI:34800
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
Spécification
Isophorone
78-59-1
Incolore à jaune
213.0°C to 214.0°C
Authentic
C9H14O
MFCD00001584
15,5242
isophorone, isoacetophorone, isoforone, isoforon, izoforon, isooctopherone, 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one, alpha-isophorone, 2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl, 1,1,3-trimethyl-3-cyclohexene-5-one
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one
6544
2.6 mPa.s (20°C)
97%
98%
-8.0°C
0.9200g/mL
84°C
96% min. (GC)
1.4770 to 1.4790
07,65
0.92
Solubility in water: 12g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
138.21
CHEBI:34800
138.21
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Harmful in contact with skin.
Suspected of causing cancer.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 201-126-0
missing translation for 'rtecsNumber' : GW7700000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Isophorone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.