Learn More
Isophorone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13478328
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-59-1
Formule moléculaire C9H14O
Poids moléculaire (g/mol) 138.21
Numéro MDL MFCD00001584
Clé InChI HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isophorone, isoacetophorone, isoforone, isoforon, izoforon, isooctopherone, 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one, alpha-isophorone, 2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl, 1,1,3-trimethyl-3-cyclohexene-5-one
CID PubChem 6544
ChEBI CHEBI:34800
Nom IUPAC 3,5,5-triméthylcyclohex-2-en-1-one
SMILES CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isophorone
Note relative au nom 98%
Point de fusion -8.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 213.0°C to 214.0°C
Point d’éclair 84°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4770 to 1.4790
Quantité 2.5 L
Beilstein 07,65
Merck Index 15,5242
Gravité spécifique 0.92
Informations sur la solubilité Solubility in water: 12g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone
Viscosité 2.6 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 138.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isophorone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.