Learn More
Acide isonicotinique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
39.50€ - 354.77€
Identifiants chimiques
CAS | 55-22-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 123.11 |
Clé InChI | TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 4-picolinic acid, 4-carboxypyridine, p-pyridinecarboxylic acid, gamma-picolinic acid, gamma-pyridinecarboxylic acid, acide iso-nicotinique, 1,4-dihydroisonicotinic acid, acide iso-nicotinique french |
CID PubChem | 5922 |
ChEBI | CHEBI:6032 |
Nom IUPAC | acide pyridine-4-carboxylique |
SMILES | C1=CN=CC=C1C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10205120
|
Thermo Scientific Acros
122591000 |
100 g | Flacon en plastique |
39.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10215120
|
Thermo Scientific Acros
122595000 |
500 g | Flacon en plastique |
97.69€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11946291
|
Thermo Scientific Acros
122590025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
354.77€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
55-22-1 | |
123.11 | |
isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 4-picolinic acid, 4-carboxypyridine, p-pyridinecarboxylic acid, gamma-picolinic acid, gamma-pyridinecarboxylic acid, acide iso-nicotinique, 1,4-dihydroisonicotinic acid, acide iso-nicotinique french | |
CHEBI:6032 | |
C1=CN=CC=C1C(=O)O |
C6H5NO2 | |
TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N | |
5922 | |
acide pyridine-4-carboxylique |
Spécification
Isonicotinic acid | |
310°C to 315°C | |
260°C (15.0 mmHg) | |
C6H5NO2 | |
15,5233 | |
Solubility in water: 5.2g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in benzene,ether and,boiling alcohol | |
C1=CN=CC=C1C(=O)O | |
123.11 | |
CHEBI:6032 | |
99% |
55-22-1 | |
Blanc crème | |
99% | |
22,45 | |
isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 4-picolinic acid, 4-carboxypyridine, p-pyridinecarboxylic acid, gamma-picolinic acid, gamma-pyridinecarboxylic acid, acide iso-nicotinique, 1,4-dihydroisonicotinic acid, acide iso-nicotinique french | |
TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N | |
acide pyridine-4-carboxylique | |
5922 | |
123.11 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-228-2
- Isonicotinic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.