Learn More
Acide isonicotinique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11946291
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55-22-1
Formule moléculaire C6H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 123.11
Clé InChI TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 4-picolinic acid, 4-carboxypyridine, p-pyridinecarboxylic acid, gamma-picolinic acid, gamma-pyridinecarboxylic acid, acide iso-nicotinique, 1,4-dihydroisonicotinic acid, acide iso-nicotinique french
CID PubChem 5922
ChEBI CHEBI:6032
Nom IUPAC acide pyridine-4-carboxylique
SMILES C1=CN=CC=C1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isonicotinic acid
Point de fusion 310°C to 315°C
Couleur Blanc crème
Point d’ébullition 260°C (15.0 mmHg)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 2.5 kg
Beilstein 22,45
Merck Index 15,5233
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5.2g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in benzene,ether and,boiling alcohol
Poids de la formule 123.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Isonicotinic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Isonicotinic acid