Learn More
Solution d’isofenphos, Honeywell Fluka™
100 μg/ml dans l’acétonitrile, étalon analytique, matériau de référence
Marque: Honeywell Fluka R1361-2ML
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
75-05-8, 25311-71-1 | |
2 mL | |
ACARICIDES ET INSECTICIDES | |
82°C |
Bouteille en verre | |
6°C | |
Liquide | |
Étalon analytique |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’isofenphos, Honeywell Fluka™ > 2 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu