Spécification
Nom chimique ou matériau | Florisil™ |
CAS | 1343-88-0 |
Quantité | 500 g |
Formule moléculaire | MgO3Si |
Clé InChI | ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N |
Solubilité | Solubilité dans l’eau : insoluble. |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.39 |
Poids de la formule | 100.39 |
Qualité | Résidus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464576 | Certificat d’analyse | 23/07/2024 | 457725000 |
A0463239 | Certificat d’analyse | 03/06/2024 | 457725000 |
A0459240 | Certificat d’analyse | 10/01/2024 | 457725000 |
A0459052 | Certificat d’analyse | 04/01/2024 | 457725000 |
A0450702 | Certificat d’analyse | 02/05/2023 | 457725000 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30