Learn More
Acétate d’isoamyle, + de 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
29.45€ - 101.51€
Identifiants chimiques
CAS | 123-92-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H14O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 130.19 |
Numéro MDL | MFCD00008946 |
Clé InChI | MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isoamyl acetate, isopentyl acetate, isopentyl ethanoate, banana oil, pear oil, 3-methylbutyl ethanoate, isoamyl ethanoate, iso-amyl acetate, 3-methyl-1-butyl acetate, i-amyl acetate |
CID PubChem | 31276 |
ChEBI | CHEBI:31725 |
Nom IUPAC | Acétate de 3-méthylbutyle |
SMILES | CC(C)CCOC(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10103250
|
Thermo Scientific Acros
150662500 |
250 mL | Flacon en verre |
29.45€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10655582
|
Thermo Scientific Acros
150660010 |
1 L | Flacon en verre |
65.43€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10174473
|
Thermo Scientific
150660025 |
2.5 L | Flacon en verre |
101.51€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
123-92-2 | |
130.19 | |
MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N | |
31276 | |
Acétate de 3-méthylbutyle |
C7H14O2 | |
MFCD00008946 | |
isoamyl acetate, isopentyl acetate, isopentyl ethanoate, banana oil, pear oil, 3-methylbutyl ethanoate, isoamyl ethanoate, iso-amyl acetate, 3-methyl-1-butyl acetate, i-amyl acetate | |
CHEBI:31725 | |
CC(C)CCOC(C)=O |
Spécification
Isoamyl acetate | |
-78.0°C | |
142.0°C (756.0 mmHg) | |
99% min. (GC) | |
CH3CO2CH2CH2CH(CH3)2 | |
MFCD00008946 | |
15, 5156 | |
isoamyl acetate, isopentyl acetate, isopentyl ethanoate, banana oil, pear oil, 3-methylbutyl ethanoate, isoamyl ethanoate, iso-amyl acetate, 3-methyl-1-butyl acetate, i-amyl acetate | |
MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N | |
Acétate de 3-méthylbutyle | |
31276 | |
1.03 Pas (8.97°C) | |
99+% |
123-92-2 | |
0.8740g/mL | |
25°C | |
C7H14O2 | |
1.3990 to 1.4010 | |
02, 132 | |
0.874 | |
Solubility in water: 2mg/mL (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl phthalate,mineral oil,and 1,2-propanediol | |
CC(C)CCOC(C)=O | |
130.19 | |
CHEBI:31725 | |
130.19 | |
Pures |
Sicurezza e movimentazione
Déclaration GHS H :
Liquide et vapeurs inflammables.
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-662-3
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.