Learn More
Acétate d’isoamyle, + de 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10655582
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-92-2
Formule moléculaire C7H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Numéro MDL MFCD00008946
Clé InChI MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoamyl acetate, isopentyl acetate, isopentyl ethanoate, banana oil, pear oil, 3-methylbutyl ethanoate, isoamyl ethanoate, iso-amyl acetate, 3-methyl-1-butyl acetate, i-amyl acetate
CID PubChem 31276
ChEBI CHEBI:31725
Nom IUPAC Acétate de 3-méthylbutyle
SMILES CC(C)CCOC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoamyl acetate
Point de fusion -78.0°C
Densité 0.8740g/mL
Point d’ébullition 142.0°C (756.0 mmHg)
Point d’éclair 25°C
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CO2CH2CH2CH(CH3)2
Indice de réfraction 1.3990 to 1.4010
Quantité 1 L
Beilstein 02, 132
Merck Index 15, 5156
Gravité spécifique 0.874
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2mg/mL (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl phthalate,mineral oil,and 1,2-propanediol
Viscosité 1.03 Pas (8.97°C)
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Isoamyl acetate, mixture of 2- and 3-Methylbutyl acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Isoamyl acetate